Learn More
Diethylaminomethylenemalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398286
Diethylaminomethylenemalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398286
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11398286
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15511.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6296-99-7 | C8H13NO4 | 187.195 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6296-99-7
Summenformel C8H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 187.195
MDL-Nummer MFCD01075695
InChI-Schlüssel WDTWMEZMHUEZKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-aminomethylene malonate, diethyl aminomethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-aminomethylidene propanedioate, propanedioic acid, aminomethylene-, diethyl ester, diethyl aminomethylene malonate, amino-methylene malonic acid, diethyl ester, acmc-1b66v, ksc494c4d, diethyl amino-methylenemalonate
PubChem CID 226751
IUPAC-Name Diethyl 2-(aminomethyliden)propandioat
SMILES CCOC(=O)C(=CN)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl aminomethylenemalonate
Schmelzpunkt 60°C to 65°C
Siedepunkt 114°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1708651
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10129528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL15511.06,L15511.03
Chargennummer10137822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL15511.06,L15511.03
Name des Produkts
Diethylaminomethylenemalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >