Learn More
Diethylallylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethyl allylmalonate is an important intermediates in syntheses of vitamins B1 and B6, barbiturates, non-steroidal anti-inflammatory agents, other numerous pharmaceuticals, agrochemicals and flavors and fragrances compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diethylallylmalonat ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei Synthesen der Vitamine B1 und B6, von Barbituraten, nicht steroidalen entzündungshemmenden Wirkstoffen, weiteren zahlreichen Pharmazeutika, Agrochemikalien sowie Aromastoffen und Duftstoffverbindungen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl allylmalonate |
Dichte | 1.016 |
Siedepunkt | 222°C to 223°C |
Flammpunkt | 92°C (197°F) |
Brechungsindex | 1.431 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1709466 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
Formelmasse | 200.23 |
Reinheit (%) | 97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0446119 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | L02286.22,L02286.14 |
A0446119 | Analysenzertifikat | 07/11/2022 | L02286.22,L02286.14 |
10230654 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L02286.22,L02286.14 |
10198819 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L02286.22,L02286.14 |
10195849 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L02286.22,L02286.14 |