Learn More
Diethyl1-Octylphosphonat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399425
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1068-07-1
Summenformel C12H27O3P
Molekulargewicht (g/mol) 250.319
MDL-Nummer MFCD00015659
InChI-Schlüssel MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl octylphosphonate, diethyl 1-octylphosphonate, phosphonic acid, octyl-, diethyl ester, acmc-1bsbo, octylphosphonic acid diethyl ester, diethyl 1-octylphosphonate, 98+%, octyl-phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-octyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-octyl-, diethyl ester
PubChem CID 70604
IUPAC-Name 1-Diethoxyphosphoryloctan
SMILES CCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 1-octylphosphonate
Dichte 0.953
Siedepunkt 88°C to 89°C (0.1 mmHg)
Brechungsindex 1.434
Menge 100 g
Beilstein 1778018
Formelmasse 250.32
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Diethyl1-Octylphosphonat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals >