Learn More
Diesel; zertifiziertes Mehrparameter-Referenzmaterial, UKAS ISO 17034 / ISO 17025-zertifiziert, 500 ml, Paragon Scientific™
Zertifizierte Multiparameter-Referenzmaterialien sind hochwertige, doppelt zertifizierte Referenzmaterialien, die gemäß ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung zertifiziert sind. Vollständig doppelt zertifiziert gemäß ISO 17025 und ISO 17034 gemäß unserer Akkreditierung durch UKAS.
Marke: Paragon Scientific CRMU-MPGO
Beschreibung
- Zertifiziert für Viskosität, Dichte, Flammpunkt, Trübungspunkt, CFPP und Destillation mit ASTM/IP- und EN-Testmethodenprotokollen
- Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den derzeit weltweit renommiertesten zertifizierten Daten
- Geringe Unsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
- Mehrere Testparameter bieten eine flexible und kostengünstige Lösung
- Alle Daten werden ausschließlich von UKAS ISO 17025-akkreditierten Labors generiert
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- 18 Monate Haltbarkeit
- 500 ml-Inertglasverpackung mit manipulationssicherer Kappe bietet absolute Sicherheit der Probenintegrität
- Sofort ab Lager lieferbar
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
UN 1202 | |
500 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Multi-Parameter Certified Reference Material, diesel
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: diesel fuel
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.