Learn More
Dicyclopentadiendiepoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15361286 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclopentadiene diepoxide
CAS 81-21-0
Schmelzpunkt 185.0°C to 189.0°C
Siedepunkt 326.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Summenformel C10H12O2
Menge 100 g
Synonym dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.4g/L (20°C).
InChI-Schlüssel BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
PubChem CID 6673
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicyclopentadiene diepoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dicyclopentadiendiepoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >