Learn More
Dicyclohexylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11437607
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dicyclohexylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437607
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11437607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15671.AP
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 101-83-7 | C12H23N | 181.32 g/mol
Dicyclohexylamine is used as an intermediate for the production of antioxidants and vulcanization accelerator. It is used as a catalyst for flexible polyurethane foams. It is also used in agrochemicals and textile chemicals. Used to constitute ionic liquid matrices for bacterial analysis in matrix assisted laser desorption/ionisation mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyclohexylamin wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Antioxidantien und als Vulkanisationsbeschleuniger verwendet. Es dient als Katalysator für flexible Polyurethanschaumstoffe. Es wird auch in Agrochemikalien und Textilchemikalien verwendet. Dient zur Bildung ionischer Flüssigmatrizen für die bakterielle Analyse in der Matrix-gestützten Laser-Desorption/Ionisationen-Massenspektrometrie.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (0.8 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-83-7
Summenformel C12H23N
Molekulargewicht (g/mol) 181.32
MDL-Nummer MFCD00011658
InChI-Schlüssel XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
IUPAC-Name N-cyclohexylcyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexylamine
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 0.913
Siedepunkt 256°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.4842
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2565
Beilstein 605923
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,3095
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.8g/L).
Formelmasse 181.32
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicyclohexylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dicyclohexylamine
Name des Produkts
Dicyclohexylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >