Learn More
Dicumylperoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Dicumyl peroxide (DCP) is used:
- in vulcanization of rubber.
- as a cross linking agent in the synthesis of polylactic acid composite fibers.
- in the preparation of polyethylene composites.
- in the synthesis of polyamide 112/ethylene vinyl acetate copolymer blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicumylperoxid (DCP) wird verwendet: • bei der Vulkanisation von Gummi • als Vernetzungsmittel bei der Synthese von Polymilchsäure-Verbundfasern • bei der Herstellung von Polyethylen-Verbundwerkstoffen • bei der Synthese von Polyamid 112/Ethylvinylacetat-Copolymer-Mischungen
Löslichkeit
Löslich in Chlorform und den meisten organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagerung bei 4 °C. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Dicumylperoxid (DCP) wird verwendet: • bei der Vulkanisation von Gummi • als Vernetzungsmittel bei der Synthese von Polymilchsäure-Verbundfasern • bei der Herstellung von Polyethylen-Verbundwerkstoffen • bei der Synthese von Polyamid 112/Ethylvinylacetat-Copolymer-Mischungen
Löslichkeit
Löslich in Chlorform und den meisten organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagerung bei 4 °C. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dicumyl peroxide |
Schmelzpunkt | 39°C to 41°C |
Dichte | 1.56 |
Strukturformel | [C6H5C(CH3)2]2O2 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3110 |
Beilstein | 2056090 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and most organic solvents. Insoluble in water. |
Formelmasse | 270.37 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Dicumylperoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur