Learn More
Diclofenac sodium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
50 mg
Beschreibung
Nonsteroidal, anti-inflammatory drug (NSAID); inhibits COX-1 and COX-2 (IC50 values are 0.075 μM for COX-1 and 0.038 μM for COX-2 in human whole blood assay).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diclofenac sodium salt |
CAS | 15307-79-6 |
Summenformel | C14H10Cl2NNaO2 |
Menge | 50 mg |
Synonym | diclofenac sodium, sodium diclofenac, diclofenac sodium salt, voltaren, solaraze, anthraxiton, prophenatin, allvoran, batafil, delimon |
InChI-Schlüssel | KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)[O-])NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.[Na+] |
IUPAC-Name | Natrium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetat |
Molekulargewicht (g/mol) | 318.129 |
PubChem CID | 5018304 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diclofenac sodium salt, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur