Learn More
μ-Dichlorotetraethylendirhodium(I), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10144120
Verfügbar ab: 09-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
μ-Dichlorotetraethylendirhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg, Glasflasche, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 10144120
Marke: Thermo Scientific Acros 197591000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12081-16-2 | C8H16Cl2Rh2 | 388.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12081-16-2
Summenformel C8H16Cl2Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 388.93
MDL-Nummer MFCD00013206
InChI-Schlüssel OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
Synonym chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
PubChem CID 45357812
IUPAC-Name Ethen; Rhodium; Dichlorid
SMILES Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I)
Farbe Rost
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 388.92
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Brocken
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0450108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Artikelnummer197591000,197590010
ChargennummerA0396502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer197591000,197590010
ChargennummerA0372147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer197591000,197590010
ChargennummerA0432197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2022 Artikelnummer197591000,197590010
ChargennummerA0413479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2021 Artikelnummer197591000,197590010
Produktidentifikator
  • µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I)
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
μ-Dichlorotetraethylendirhodium(I), Thermo Scientific Chemicals >