Learn More
Dichloromethylvinylsilan 97 %, Thermo Scientific Chemicals
71.38 CHF - 316.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 124-70-9 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00000492 |
InChI-Schlüssel | YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane |
PubChem CID | 31299 |
IUPAC-Name | Dichlor-Ethenyl-Methylsilan |
SMILES | C[Si](C=C)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10488100
|
Thermo Scientific Acros
147431000 |
100 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10366690
|
Thermo Scientific Acros
147435000 |
500 g | Glasflasche |
117.59 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10076253
|
Thermo Scientific Acros
147430025 |
2.5 kg | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
124-70-9 | |
YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N | |
31299 | |
C[Si](C=C)(Cl)Cl |
MFCD00000492 | |
dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane | |
Dichlor-Ethenyl-Methylsilan |
Spezifikation
Dichloromethylvinylsilane | |
124-70-9 | |
1.0800g/mL | |
97% | |
H2C=CHSi(CH3)Cl2 | |
MFCD00000492 | |
YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlor-Ethenyl-Methylsilan | |
31299 | |
≥96.0% |
97% | |
Farblos bis braun | |
Authentic | |
C3H6Cl2Si | |
1.4280 to 1.4310 (20°C, 589nm) | |
dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane | |
C[Si](C=C)(Cl)Cl | |
141.066 | |
141.07 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Highly flammable liquid and vapor.
Reacts violently with water.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-710-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VV3533000
missing translation for 'tsca' : TSCA