Learn More
Dichlormethylsilan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347687
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlormethylsilan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347687
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11347687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014079.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-54-7
A monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers. An intermediate (starting material) in the production of other organic and inorganic chemicals. In the electronics industry for the production of ultra-pure polysilicon and in the manufacture of semiconductors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-54-7
MDL-Nummer MFCD00000494
Synonym Methyldichlorosilane
Spezifikation
Siedepunkt 41°C to 42°C
Chemischer Name oder Material Dichloromethylsilane
Schmelzpunkt -93°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Strukturformel CH3SiHCl2
UN-Nummer UN1242
Beilstein 1071194
Flammpunkt -32°C (-26°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in heptane,benzene,ether.
Formelmasse 115.03
Reinheit (%) ≥97%
Brechungsindex 1.398
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.105 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ18K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number014079.22,014079.36
ChargennummerZ17K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number014079.22,014079.36
ChargennummerN29K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number014079.22,014079.36
ChargennummerM24J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog Number014079.22,014079.36
ChargennummerW27I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number014079.22,014079.36
Name des Produkts
Dichlormethylsilan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >