Learn More
Dichlormethan, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, ≥99.9 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, ≥ 99.9 % (GC)
366.76 CHF - 487.86 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Summenformel | CH2Cl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.93 |
MDL-Nummer | MFCD00000881 |
InChI-Schlüssel | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm |
PubChem CID | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
IUPAC-Name | Dichlormethan |
SMILES | ClCCl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15603740
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32222-6X1L |
6 x 1 l | Glasflasche |
366.76 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15693730
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32222-4X2.5L |
4 x 2.5 l | Glasflasche |
487.86 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Chemische Identifikatoren
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
Dichlormethan |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Spezifikation
Dichlormethan | |
Reag. ISO | |
Farblos | |
1.325 g/ml bei 25 °C, 1.320 bis 1.330 g/Lat 20 °C | |
0.22 | |
N20/D 1.4235 bis 1.4245 | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
UN1593 | |
Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
≥ 99.9 % (GC) |
-97 °C | |
75-09-2 | |
Flüssig | |
39.8 °C bis 40 °C | |
1223 °F | |
0 bis 0.001 % | |
Freie Säure: ≤ 0.001 % (als HCl) | |
6.83 psi (20 °C), 24.45 psi (55 °C) | |
1730800 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlormethan | |
6344 | |
84.93 mol | |
ACS/puriss. P. A |
Sicherheit und Handhabung
P261-P281-P305 + P351 + P338
Gehäuse H315-H319-H335-H336-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : 6,1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse PA8050000
- Dichloromethane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.