Learn More
Dichlormethan, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, ≥99.9 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15643730
2.5 l, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
10 l
25 l
35 kg
180 L
250 kg
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
180 Liter
2.50 Liter
25 Liter
250 Kilogramm
35 Kilogramm
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
Namenshinweis Reag. ISO
Dichte 1.325 g/ml bei 25 °C, 1.320 bis 1.330 g/Lat 20 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.22
Zündpunkt 1223 °F
Dampfdruck 6.83 psi (20 °C), 24.45 psi (55 °C)
UN-Nummer 1593
Beilstein 1730800
Formelmasse 84.93 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlormethan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dichloromethane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, ≥99.9 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >