Learn More
Dichlormethan, für HPLC, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Beschreibung
CH2Cl2, CAS-Nummer 75-09-2, 2,5 l, 39 °C, farblos, 84,93 g/mol, –97 °C, 881, Flasche aus Braunglas, Flüssigkeit, 2,93, 350 mbar bei 20 °C, 0,43 mPaS bei 20 °C
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -97°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 39°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 350mbar at 20°C |
Viskosität | 0.43 mPaS at 20°C |
Formelmasse | 84.93g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2539072 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | D/1856/17Z,D/1856/15X,D/1856/21,D/1856/30RSS,D/1856/25RSS,D/1856/PB17,D/1856/27SS,D/1856/10RSS,D/1856/15,D/1856/25SS,D/1856/17,D/1856/17X |
2538216 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | D/1856/17Z,D/1856/15X,D/1856/21,D/1856/30RSS,D/1856/25RSS,D/1856/PB17,D/1856/27SS,D/1856/10RSS,D/1856/15,D/1856/25SS,D/1856/17,D/1856/17X |
2534176 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | D/1856/17Z,D/1856/15X,D/1856/21,D/1856/30RSS,D/1856/25RSS,D/1856/PB17,D/1856/27SS,D/1856/10RSS,D/1856/15,D/1856/25SS,D/1856/17,D/1856/17X |
2532972 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | D/1856/17Z,D/1856/15X,D/1856/21,D/1856/30RSS,D/1856/25RSS,D/1856/PB17,D/1856/27SS,D/1856/10RSS,D/1856/15,D/1856/25SS,D/1856/17,D/1856/17X |
2532769 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | D/1856/17Z,D/1856/15X,D/1856/21,D/1856/30RSS,D/1856/25RSS,D/1856/PB17,D/1856/27SS,D/1856/10RSS,D/1856/15,D/1856/25SS,D/1856/17,D/1856/17X |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dichloromethane
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, für HPLC, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur