Learn More
Dichlormethan, HPLC-Gütegrad, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15416065
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlormethan, HPLC-Gütegrad, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416065
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 15416065
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022917.M1
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dichloromethane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmMehr anzeigenWeniger anzeigen
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.325
Siedepunkt 39°C to 40°C
Menge 4 x 1 L
Geruch Sweet
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4244
Dampfdruck 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 84.93
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW16K897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number022917.K2,022917.M1,022917.K7,022917.AK
ChargennummerW16K898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number022917.K2,022917.M1,022917.K7,022917.AK
ChargennummerR23K797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number022917.K2,022917.M1,022917.K7,022917.AK
ChargennummerQ05K782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number022917.K2,022917.M1,022917.K7,022917.AK
ChargennummerZ30J884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number022917.K2,022917.M1,022917.K7,022917.AK
Name des Produkts
Dichlormethan, HPLC-Gütegrad, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals >