Learn More
Dichlormethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10002260
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlormethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10002260
Gehäuse 5mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
10 ml
Gehäuse 25mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10002260
Marke: Thermo Scientific Acros 176110050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Chemische Identifikatoren
CAS 1665-00-5
Summenformel CH2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000882
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane-d2
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.6+ atom % D
Dichte 1,3600g/mL
Deuterium (D) Min. 99,60%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4218
Wasser Max. 0,04 % (coulometrisch)
Menge Gehäuse 5mL
Schmelzpunkt -97.0°C
Siedepunkt 40.0°C
Strukturformel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
SMILES C(Cl)Cl
IUPAC-Name Dichlor(dideuterio)methan
Molekulargewicht (g/mol) 86.939
Formelmasse 86.95
Güte NMR
Name des Produkts
Dichlormethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >