Learn More
Dichlormethan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, enthält Amylen als Stabilisator, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15674540
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Dichlormethan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, enthält Amylen als Stabilisator, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15674540
1 l
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Artikelnummer. 15674540
Marke: Honeywell-Chromasolv 348561L
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Das Produkt wurde durch einen 0.2 μm-Filter gefiltert
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
Schmelzpunkt -97 °C
Namenshinweis für HPLC enthält Amylen als Stabilisator
Dichte 1.325 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 39.8 °C bis 40 °C
Menge 1 l
Brechungsindex n20/D1.424
Strukturformel CH2Cl2
Dampfdruck 6.83 psi (20 °C)
Beilstein 1730800
Formelmasse 84.93 mol
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte CHROMASOLV™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlormethan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, enthält Amylen als Stabilisator, Honeywell Riedel-de Haën™ >