Learn More
Riedel-de Haën Dichloromethane CHROMASOLV™ Artikelnummer.: 15995480
compliance-icons compliance-icons
Riedel-de Haën Dichloromethane CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15995480
7 L
Click to view available options
Menge:
7 L
45 L
Artikelnummer. 15995480
Marke: Riedel-de Haën 344887L
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dichloromethane CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.8% (GC).
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylene Chloride, DCM
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
pH Not applicable
Schmelzpunkt -97°C
CAS Min. % ≥99.00%
Farbe Farblos
Dichte 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Menge 7 L
Flammpunkt Not applicable
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV™
Strukturformel CH2Cl2
Dampfdruck 453 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1593
Viskosität 0.44 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730800
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte GC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Riedel-de Haën Dichloromethane CHROMASOLV™ >