Learn More
Dichlormethan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10459973
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlormethan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10459973 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
10 L, Metallbehälter
Click to view available options
Menge:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Kunststoffkanister
Metallbehälter
Artikelnummer. 10459973
Marke: Fisher Chemical D/1852/24
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ch2Cl2, CAS-Nummer 75-09-2, Aerothen mm, Methan, Dichloro, Methan-Dichlorid, Methylenbichlorid, Methylenchlorid, Methylendichlorid, Solaesthin, Freon 30, Narkotil, Solmethin, 2,5 l, 39 °C, CHEBI:15767, farblos, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, Dichlormethan, -97 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Schmelzpunkt -97°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 39°C
Menge 10 L
Verpackung Metallbehälter
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 350mbar at 20°C
Viskosität 0.43 mPaS at 20°C
Formelmasse 84.93g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2539072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/1852/PB15X,D/1852/17,D/1852/17X,D/1852/27,D/1852/15,D/1852/17Z,D/1852/25,D/1852/24,D/1852/15Z,D/1852/PB17,D/1852/PB15,D/1852/21,D/1852/PC15
Chargennummer2538216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/1852/PB15X,D/1852/17,D/1852/17X,D/1852/27,D/1852/15,D/1852/17Z,D/1852/25,D/1852/24,D/1852/15Z,D/1852/PB17,D/1852/PB15,D/1852/21,D/1852/PC15
Chargennummer2534176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/1852/PB15X,D/1852/17,D/1852/17X,D/1852/27,D/1852/15,D/1852/17Z,D/1852/25,D/1852/24,D/1852/15Z,D/1852/PB17,D/1852/PB15,D/1852/21,D/1852/PC15
Chargennummer2532972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/1852/PB15X,D/1852/17,D/1852/17X,D/1852/27,D/1852/15,D/1852/17Z,D/1852/25,D/1852/24,D/1852/15Z,D/1852/PB17,D/1852/PB15,D/1852/21,D/1852/PC15
Chargennummer2532769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/1852/PB15X,D/1852/17,D/1852/17X,D/1852/27,D/1852/15,D/1852/17Z,D/1852/25,D/1852/24,D/1852/15Z,D/1852/PB17,D/1852/PB15,D/1852/21,D/1852/PC15
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical >