Learn More
Dichlormethan, Biotechnologie-Qualität, 99.9 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™ Artikelnummer.: 15665670
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlormethan, Biotechnologie-Qualität, 99.9 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 15665670
2 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15665670
Marke: Honeywell-Burdick and Jackson 4944532L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Biotech. Gütegrad,  99.9, enthält 40 bis  150 ppm Ethanol als Stabilisator
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
  • Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
  • Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mmMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
Schmelzpunkt -97 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.325 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 39 °C bis 41 °C
Menge 2 l
Explosionsgrenze 0.22
Zündpunkt 1223 °F
Geruch Süß
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 24.45 psi (55 °C), 6.83 psi (20 °C)
UN-Nummer UN1593
Beilstein 1730800
Formelmasse 84.93 mol
Reinheit (%) 99.90 %
Name des Produkts
Dichlormethan, Biotechnologie-Qualität, 99.9 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™ >