Learn More
Dichloromethane, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 10046100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Dichloromethane, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10046100
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10046100
Marke: JT Baker 7053.1000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Exceeds ACS Specifications
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylene chloride
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 1.322 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 39.8°C (1013 hPa)
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichloromethane, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ >