Learn More
Dichlormethan, wasserfrei, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354797
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlormethan, wasserfrei, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354797
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11354797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041835.AK
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Lösungsmittel für wasserfreie Reaktionen, Wasser <0.01 %
Solvent for anhydrous reactions, water <0.01%.Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Schmelzpunkt - 95°C
Farbe Farblos
Dichte 1.325 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 39°C to 40°C
Zündpunkt 605°C (1121°F)
Prozentgehaltsbereich >99.7%
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.4244
Menge 250 mL
Beilstein 1730800
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 84.93
Dampfdruck 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW30K950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog Number041835.AK,041835.K2,041835.M1
ChargennummerX04K968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number041835.AK,041835.K2,041835.M1
ChargennummerW30K951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number041835.AK,041835.K2,041835.M1
ChargennummerW16K898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number041835.AK,041835.K2,041835.M1
ChargennummerW16K897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number041835.AK,041835.K2,041835.M1
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dichloromethane
Name des Produkts
Dichlormethan, wasserfrei, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals >