Learn More
Dichlormethan, ≥99 %, mit Amylen stabilisiert, Pure, Thermo Scientific Chemicals
103.52 CHF - 498.48 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-09-2, 513-35-9 |
---|---|
Summenformel | CH2Cl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.93 |
MDL-Nummer | MFCD00000881 |
InChI-Schlüssel | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm |
PubChem CID | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
IUPAC-Name | Dichlormethan |
SMILES | ClCCl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10590873
|
Thermo Scientific Acros
383780025 |
2.5 l |
103.52 CHF
2.50 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10046082
|
Thermo Scientific Acros
383780050 |
5 L | N/A | N/A | N/A | |||||
10650735
|
Thermo Scientific Acros
383780250 |
25 L |
498.48 CHF
25 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
75-09-2, 513-35-9 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
Dichlormethan |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Spezifikation
Dichlormethan | |
75-09-2, 513-35-9 | |
39.0 °C bis 40.0 °C | |
99+ % | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
Löslichkeit in Wasser: 20 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Ether und DMF | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
99 + % |
-97.0 °C | |
1.3250 g/ml | |
Glasflasche | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
0.43 mPa.s (20 ° C) | |
Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlormethan | |
6344 | |
84.93 | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Dichloromethane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, ≥99 %, mit Amylen stabilisiert, Pure, Thermo Scientific Chemicals