Learn More
Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Ethanol stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
49.95 CHF - 565.82 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2, 64-17-5
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10103510
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
124050010
1 L Glasflasche
49.95 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10011180
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
124050025
2.5 L Glasflasche
102.51 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15616845
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
124050050
5 L Kunststoffflasche
177.89 CHF
5 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10631935
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
124050100
10 L Metallfass
313.56 CHF
10 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10477510
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
124050250
25 L Metallfass
565.82 CHF
25 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Ethanol stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals