Learn More
Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, SLR, Fisher Chemical
45.45 CHF - 665.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10580141
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
D/1850/08
500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche
45.45 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10127611
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
D/1850/15
1 L Bernsteinfarbene Glasflasche
68.10 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10458210
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
D/1850/17
2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche
150.08 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10774941
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
D/1850/PB17
2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche
136.00 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10550641
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
D/1850/PC21
5 L HDPE-Flasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10273850
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
D/1850/21
5 L Metallkanister Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10590141
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
D/1850/25
25 L Metallbehälter
665.00 CHF
25 Liter
Lager vorrätig
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, SLR, Fisher Chemical