Learn More
Dichlormethan, 99.9 %, für die Rückstandsanalyse u. Anal. polyaromat. Kohlenw., mit Amylen stab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11904471
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlormethan, 99.9 %, für die Rückstandsanalyse u. Anal. polyaromat. Kohlenw., mit Amylen stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904471
10 L, Metallfass
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 11904471
Marke: Thermo Scientific Acros 326760100
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Rückstandsanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2, 513-35-9
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Schmelzpunkt -97.0°C
Extinktion 0.5 max. at 235nm, 0.108 max. at 240nm, 0.009 max. at 260nm
Azidität 0.001% max. (HCl)
Aussehen Clear liquid
Dichte 1.3250g/mL
Siedepunkt 39.0°C to 40.0°C
Menge 10 L
Verpackung Metallfass
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Relative Dichte 1.325
Strukturformel CH2Cl2
Viskosität 0.43 mPa.s (20°C)
Wasser 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) 99.9%
Güte Rückstandsanalyse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number326760100,326760010,326760025
ChargennummerA0465904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number326760100,326760010,326760025
ChargennummerA0462953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number326760100,326760010,326760025
ChargennummerA0464198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number326760100,326760010,326760025
ChargennummerA0459420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number326760100,326760010,326760025
Name des Produkts
Dichlormethan, 99.9 %, für die Rückstandsanalyse u. Anal. polyaromat. Kohlenw., mit Amylen stab., Thermo Scientific Chemicals >