Learn More
Dichlormethan, 99.9 %, ExtraDry, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10429252
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlormethan, 99.9 %, ExtraDry, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10429252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10429252
Marke: Thermo Scientific Acros 326851000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dichlormethan, 99,9 %, CH2Cl2, CAS-Nummer 75-09-2, 513-35-9, Aerothen mm, Methylenchlorid, Freon 30, Methylenbichlorid, Methan, Dichloro, Methan-Dichlorid, Narkotil, Methylendichlorid, Solmethin, Solaesthin, 2,5 l, 01, 60, 39,0 °C bis 40,0 °C, CHEBI:15767, farblos bis gelb
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2, 513-35-9
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
Schmelzpunkt -97.0 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3250 g/ml
Siedepunkt 39.0 °C bis 40.0 °C
Menge 100 ml
Infrarotspektrum Echt
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Wasser <30 pm
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Relative Dichte 1.325
Strukturformel CH2Cl2
Viskosität 0.43 mPa.s (20 ° C)
Beilstein 01, 60
Wasser 0.003 % max. (coulometrisch)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 20 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Ether und DMF
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) 99.9 %
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene chloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, 99.9 %, ExtraDry, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >