Learn More
Dichlormethan, 99.8 %, für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10162330
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlormethan, 99.8 %, für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10162330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 L, Metallfass, 25 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10162330
Marke: Thermo Scientific Acros 113460250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2, 513-35-9
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Schmelzpunkt -97.0°C
Dichte 1.3250g/mL
Siedepunkt 39.0°C to 40.0°C
Menge 25 L
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.8+%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 1.325
Strukturformel CH2Cl2
Viskosität 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Wasser 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, 99.8 %, für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >