Learn More
Dichlormethan, ≥99.5 %, für die Analyse, mit Ethanol stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloromethane |
Schmelzpunkt | -97.0°C |
Azidität | 0.0005 meq/g max. |
Dichte | 1.3250g/mL |
Siedepunkt | 39.0°C to 40.0°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.4230 to 1.4250 |
Prozentgehaltsbereich | 99.4% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459391 | Analysenzertifikat | 22/01/2024 | 390700025,390700010 |
A0455881 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 390700025,390700010 |
A0455880 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 390700025,390700010 |
A0450202 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 390700025,390700010 |
A0394363 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 390700025,390700010 |
Sicherheit und Handhabung
- Dichloromethane, stabilized with ethanol
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.