Learn More
Dichlorbis-(tricyclohexylphosphin)-palladium(II), Pd 14.4 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406625
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorobis (tricyclohexylphosphine)palladium (II)
CAS 29934-17-6
Summenformel C36H66Cl2P2Pd
MDL-Nummer MFCD00191830
Menge 1 g
Synonym dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium ii, bis tricyclohexylphosphine palladium ii dichloride, dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium, bis tricyclohexylphosphine-palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii-dichloride, bis tricyclo-hexylphosphine palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii chloride
Löslichkeitsinformationen Moderately soluble in dichloromethane and chloroform. Sparingly soluble in benzene and toluene. Insoluble in water,alcohols,acetone,diethyl ether,and hexanes.
InChI-Schlüssel VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
IUPAC-Name dichloropalladium; bis(tricyclohexylphosphane)
Molekulargewicht (g/mol) 738.19
PubChem CID 11050900
Formelmasse 738.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,4%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlorbis-(tricyclohexylphosphin)-palladium(II), Pd 14.4 %, Thermo Scientific Chemicals >