Learn More
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)Palladium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456655
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 40691-33-6 | C42H42Cl2P2Pd | 786.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40691-33-6
Summenformel C42H42Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 786.06
MDL-Nummer MFCD00274659
InChI-Schlüssel GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 90656943
IUPAC-Name dichloropalladiumbis(ylium); bis(tris(2-methylphenyl)phosphane)
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorobis (tri-o-tolylphosphine)palladium (II)
Farbe Gelb
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Formelmasse 786.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)Palladium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >