Learn More
Dichloressigsäure, technisch, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 17525625
Verfügbar ab: 13-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichloressigsäure, technisch, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525625
Menge: 2.5 l
Click to view available options
Menge: 2.5 l
Artikelnummer. 17525625
Marke: Thermo Scientific Acros 473140025
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Alpha-Vektor DICHLOROACETICACID
Chemischer Name oder Material Dichloressigsäure
CAS 79-43-6
Farbe Klar, farblos bis hellgelb
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Konform
Prozentgehaltsbereich 98,5 bis 101,5 % (Titration mit HClO4)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H2Cl2O2
Strukturformel Cl2CHCO2H
Brechungsindex 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
MDL-Nummer 00004223
Menge 2.5 L
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Miscible with alcohol, ether and ethanol; Soluble in acetone
InChI-Schlüssel JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-Name 2,2--Dichloressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 128.94
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number473140025,473140010
ChargennummerA0439256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number473140025,473140010
ChargennummerA0439146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number473140010
ChargennummerA0439256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dichloroacetic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichloressigsäure, technisch, Thermo Scientific™ >