Learn More
Dichloro[bis(1,4-Diphenylphosphino)butan]palladium(II), Pd 17.6 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15446655
Verfügbar ab: 27-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichloro[bis(1,4-Diphenylphosphino)butan]palladium(II), Pd 17.6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446655
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15446655
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044971.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 29964-62-3 | C28H28Cl2P2Pd | 603.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29964-62-3
Summenformel C28H28Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 603.80
MDL-Nummer MFCD02093437
InChI-Schlüssel JQXJBXVWVPVTOO-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,4-bis diphenylphosphino butane-palladium ii chloride, 1,4-butylenebis diphenylphosphine palladium dichloride, pdcl2 dppb, 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii dichloride, palladium ii chloride-1,4-bis diphenylphosphine butane, dichloro bis 1,4-diphenylphosphino butane palladium ii, palladium ii chloride 1,4-bis diphenylphosphino butane complex, dichloro 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii, pd dppb cl2, acmc-209sk1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10974057
IUPAC-Name [4-(diphenylphosphanyl)butyl]diphenylphosphane; dichloropalladium
SMILES Cl[Pd]Cl.C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro[bis (1,4-diphenylphosphino)butane]palladium (II)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Formelmasse 603.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 17,6%
Physikalische Form Klumpen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN20A052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044971.03,044971.06
ChargennummerK12S037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044971.03,044971.06
ChargennummerN29A052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044971.03,044971.06
ChargennummerL22X013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044971.03,044971.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichloro[bis(1,4-Diphenylphosphino)butan]palladium(II), Pd 17.6 %, Thermo Scientific Chemicals >