Learn More
Dichloro[bis(1,4-Diphenylphosphino)butan]palladium(II), Pd 17.6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436655
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 29964-62-3 | C28H28Cl2P2Pd | 603.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29964-62-3
Summenformel C28H28Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 603.80
MDL-Nummer MFCD02093437
InChI-Schlüssel JQXJBXVWVPVTOO-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,4-bis diphenylphosphino butane-palladium ii chloride, 1,4-butylenebis diphenylphosphine palladium dichloride, pdcl2 dppb, 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii dichloride, palladium ii chloride-1,4-bis diphenylphosphine butane, dichloro bis 1,4-diphenylphosphino butane palladium ii, palladium ii chloride 1,4-bis diphenylphosphino butane complex, dichloro 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii, pd dppb cl2, acmc-209sk1
PubChem CID 10974057
IUPAC-Name [4-(diphenylphosphanyl)butyl]diphenylphosphane; dichloropalladium
SMILES Cl[Pd]Cl.C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro[bis (1,4-diphenylphosphino)butane]palladium (II)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Formelmasse 603.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 17,6%
Physikalische Form Klumpen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II)
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichloro[bis(1,4-Diphenylphosphino)butan]palladium(II), Pd 17.6 %, Thermo Scientific Chemicals >