Learn More
Dichloro(1,5-Cyclooctadien)Palladium(II), Pd 36.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) |
Farbe | Gelb |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane |
Formelmasse | 285.49 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 36,7% |
Physikalische Form | Kristallin |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q15A001 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010494.03,010493.03,010493.06 |
J18M23 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010494.03,010493.03,010493.06 |
61000134 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010494.03,010493.03,010493.06 |
S08H058 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010494.03,010493.03,010493.06 |
L30X010 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010494.03,010493.03,010493.06 |