Learn More
Dibutylphosphat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742294
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Gemäß den Exportkontrollbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland und dem Verband der deutschen Chemieunternehmen (VCI), alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Gemäß den Exportkontrollbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland und dem Verband der deutschen Chemieunternehmen (VCI), alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-66-4
Summenformel C8H19O4P
Molekulargewicht (g/mol) 210.21
MDL-Nummer MFCD00015245
InChI-Schlüssel JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
PubChem CID 7881
IUPAC-Name Dibutylhydrogenphosphat
SMILES CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyl phosphate
Namenshinweis 97%
Azidität 259 to 267mg KOH/g
Schmelzpunkt -13.0°C
Dichte 1.0580g/mL
Siedepunkt 250.0°C
Flammpunkt 180°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3(CH2)3O)2P(O)OH
Brechungsindex 1.4270 to 1.4290
Menge 250 g
Relative Dichte 1.058
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17.2g/L
Viskosität 75 mPa.s (20°C)
Formelmasse 210.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutyl phosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Dibutylphosphat 97 %, Thermo Scientific Chemicals >