Learn More
Dibenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Dibenzylamin wird zur Vorbereitung von Gummibeschleuniger für den Vulkanisationsprozess und Reaktionsstopper verwendet. Dibenzylamin-artige Beschleuniger reduzieren die Nitrosamin-Produktion im Verbindungsprozess. Es wird auch zur Herstellung von Dibenzyl-Nitroso-Amin verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.4 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Dibenzylamin wird zur Vorbereitung von Gummibeschleuniger für den Vulkanisationsprozess und Reaktionsstopper verwendet. Dibenzylamin-artige Beschleuniger reduzieren die Nitrosamin-Produktion im Verbindungsprozess. Es wird auch zur Herstellung von Dibenzyl-Nitroso-Amin verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.4 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibenzylamine |
Schmelzpunkt | -26°C |
Dichte | 1.026 |
pH | 8.9 |
Siedepunkt | 300°C |
Flammpunkt | 143°C (289°F) |
Geruch | Schwach |
Brechungsindex | 1.5745 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dibenzylamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dibenzylamine
Name des Produkts
Dibenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur