Learn More
Dibenzylazodicarboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibenzyl azodicarboxylate |
Schmelzpunkt | 43°C to 47°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Strukturformel | C6H5CH2O2C-N=N-CO2CH2C6H5 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2298734 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 298.3 |
Reinheit (%) | 96% |
Name des Produkts
Dibenzylazodicarboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur