Learn More
(-)-Dibenzoyl-L-Weinsäure-Monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493247
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2500g
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid is used as an intermediate in pharmaceutical and agro chemical industries. It is used as chiral auxiliary in organic synthesis and as a resolution agent in the synthesis of rameleton.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(-)-Dibenzoyl-L-Weinsäure wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und agrochemischen Industrie verwendet. Es wird als chirales Hilfsmittel in der organischen Synthese und als Auflösungsmittel in der Synthese von Rameleton verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Aceton und organischen Lösungsmitteln. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62708-56-9
Summenformel C18H14O8
Molekulargewicht (g/mol) 358.30
MDL-Nummer MFCD00149119
InChI-Schlüssel YONLFQNRGZXBBF-OKILXGFUSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
PubChem CID 44119738
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Schmelzpunkt 90°bis 92 °C
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,acetone and organic solvents. Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (2R,3S)-2,3-Dibenzoyloxybutandiolsäure;Hydrat
Formelmasse 376.33 (358.31 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Menge 500g