Learn More
Dibenzothiophen-4 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108847-20-7 | C12H9BO2S | 228.07 g/mol
52.40 CHF - 164.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 108847-20-7 |
---|---|
Summenformel | C12H9BO2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 228.07 |
MDL-Nummer | MFCD01318182 |
InChI-Schlüssel | GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid |
PubChem CID | 2734329 |
IUPAC-Name | Dibenzothiophen-4-boronsäure |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC2=C1SC1=C2C=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11309815
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19831.03 |
1 g |
52.40 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11319815
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19831.06 |
5 g |
164.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
108847-20-7 | |
228.07 | |
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N | |
2734329 | |
OB(O)C1=CC=CC2=C1SC1=C2C=CC=C1 |
C12H9BO2S | |
MFCD01318182 | |
dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid | |
Dibenzothiophen-4-boronsäure |
Spezifikation
Dibenzothiophene-4-boronic acid | |
>300°C | |
MFCD01318182 | |
dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid | |
OB(O)C1=CC=CC2=C1SC1=C2C=CC=C1 | |
228.07 | |
228.08 |
108847-20-7 | |
C12H9BO2S | |
197863 | |
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N | |
Dibenzothiophen-4-boronsäure | |
2734329 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen