Learn More
Dibenzo[b,d]thiophen-2-Ylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
42.00 CHF - 380.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 668983-97-9
Summenformel C12H9BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 228.072
MDL-Nummer MFCD01318982
InChI-Schlüssel CSLSCVHILGCSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid, dibenzothiophene-2-boronic acid, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid, dibenzothiophen-2-yl-dihydroxy-borane, boronic acid, 2-dibenzothienyl, boronic acid, b-2-dibenzothienyl, dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid contains varying amounts of anhydride, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid saltdata: free, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-4-ylboronic acid, ksc352o5l
PubChem CID 2794660
IUPAC-Name Dibenzothiophen-2-boronsäure
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C32)(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10462603
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
MO01033CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
42.00 CHF
250 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10278522
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
MO01033DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
120.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10336854
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
MO01033DE
5 g Bernsteinfarbene Glasflasche
380.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dibenzo[b,d]thiophen-2-Ylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™