Learn More
Diaza-18-krone-6, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
26.12 CHF - 304.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 23978-55-4 |
---|---|
Summenformel | C12H28N2O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 264.37 |
MDL-Nummer | MFCD00005112 |
InChI-Schlüssel | NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P |
Synonym | kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane |
PubChem CID | 72805 |
IUPAC-Name | 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diium |
SMILES | C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10045773
|
Thermo Scientific Acros
275821000 |
100 mg | Glasflasche | N/A | ||||||
10432441
|
Thermo Scientific Acros
275825000 |
500 mg | Glasflasche |
74.50 CHF
500 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10035773
|
Thermo Scientific Acros
275820025 |
2.5 g | Glasflasche |
304.00 CHF
2.50 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chelat-/KomplexierungsreagenzChemische Identifikatoren
23978-55-4 | |
264.37 | |
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P | |
72805 | |
C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1 |
C12H28N2O4 | |
MFCD00005112 | |
kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane | |
1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diium |
Spezifikation
Diaza-18-crown-6 | |
23978-55-4 | |
Weiß | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00005112 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,acetone | |
C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1 | |
264.37 | |
262.34 | |
Glänzendes Kristallpulver |
98% | |
111°C to 115°C | |
Authentic | |
C12H28N2O4 | |
kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane | |
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P | |
1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diium | |
72805 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Causes serious eye damage.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 245-965-0
missing translation for 'rtecsNumber' : HM1650000
- Diaza-18-crown-6
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.