Learn More
Scotch-Brite™ Diamond Floor Pads, Purple
Diamond-coated floor pads for cleaning and polishing marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. Helps eliminate floor finish and reduce labor costs.
216.00 CHF - 972.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungskissen |
---|---|
Farbe | Violett |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Brünieren, Reinigen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Böden aus Marmor, Terrazzo, Schiefer und poliertem Beton |
Material | Diamantbeschichtet |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17158800
|
Scotch-Brite™
7100159512 |
254 mm | N/A | ||||||
17128800
|
Scotch-Brite™
7100159506 |
280 mm | N/A | ||||||
17108800
|
Scotch-Brite™
7100159503 |
530 mm |
582.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17118800
|
Scotch-Brite™
7100159505 |
685 mm |
972.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17148800
|
Scotch-Brite™
7100159510 |
305 mm |
238.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17138800
|
Scotch-Brite™
7100159507 |
355 mm |
340.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17158790
|
Scotch-Brite™
7100159498 |
380 mm |
355.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17148790
|
Scotch-Brite™
7100159493 |
406 mm |
373.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17168790
|
Scotch-Brite™
7100159499 |
432 mm |
389.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17178790
|
Scotch-Brite™
7100159500 |
460 mm |
438.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17188790
|
Scotch-Brite™
7100159501 |
480 mm |
475.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17198790
|
Scotch-Brite™
7100159502 |
505 mm |
527.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Simultaneously cleans and polishes flooring to achieve an outstanding shine
- Ideal for marble, terrazzo, vinyl, slate, and polished concrete floors
- Easy to use: no expensive or harmful chemicals needed, only water
- Recommended for use with low and standard speed machines
Spezifikation
Reinigungskissen | |
Brünieren, Reinigen | |
Diamantbeschichtet |
Violett | |
Böden aus Marmor, Terrazzo, Schiefer und poliertem Beton | |
Rund |