Learn More
Scotch-Brite™ Diamond Floor Pads, Purple
Diamond-coated floor pads for cleaning and polishing marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. Helps eliminate floor finish and reduce labor costs.
Marke:  Scotch-Brite™ 7100159498
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17158790
  • 355.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reinigt und poliert Böden gleichzeitig und sorgt für einen hervorragenden Glanz
  • Ideal geeignet für Böden aus Marmor, Terrazzo, Vinyl, Schiefer und poliertem Beton
  • Anwenderfreundlich: keine teuren oder schädlichen Chemikalien erforderlich, nur Wasser
  • Empfohlen für die Verwendung mit Maschinen mit niedriger und normaler Drehzahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungskissen
380 mm
Böden aus Marmor, Terrazzo, Schiefer und poliertem Beton
Rund
Violett
Brünieren, Reinigen
Diamantbeschichtet