Learn More
Notrax Diamond Flex™ Nitrile Oil Resistant Workstation Mat
Notrax Diamond Flex™ Nitrile Oil Resistant Mat - The 18.4 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and 'flex' with every movement.
384.00 CHF - 432.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 5,3 ft. |
Länge (metrisch) | 163 cm |
Material | Nitril-Kautschuk |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17742188
|
Notrax
547S3864BL |
163 cm | 97 cm |
384.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17762188
|
Notrax
547S4064BL |
163 cm | 102 cm |
432.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- High quality anti-fatigue individual workstation mat for heavy-duty industrial environments
- Standard size mats for individual workstations are loose lay and require no installation
- The 184 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and ''flex'' with every movement
- Highly visible yellow safety ramps included on all sides to prevent tripping
- 100% nitrile rubber compound
Spezifikation
Schwarz | |
163 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
5,3 ft. | |
Nitril-Kautschuk |