Learn More
Notrax Diamond Flex™ Nitrile Oil Resistant Workstation Mat
Notrax Diamond Flex™ Nitrile Oil Resistant Mat - The 18.4 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and 'flex' with every movement.
Marke:  Notrax 547S3864BL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17742188
  • 384.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Matte gegen Ermüdung für einzelne Arbeitsplätze mit hoher Beanspruchung in Industrieumgebungen
  • Die Matten in Standardgröße für einzelne Arbeitsplätze lassen sich einfach verlegen, sodass keine Installation erforderlich ist
  • Die 184 mm dicke Plattform bietet eine erhöhte Arbeitsposition und Isolierung vom harten Boden, während die darunterliegenden Noppen ein flexibles Verbiegen der Matte bei jeder Bewegung ermöglichen
  • Gut sichtbare gelbe Sicherheitsrampen auf allen Seiten vorhanden, um ein Stolpern zu verhindern
  • Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
163 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
5,3 ft.
Nitril-Kautschuk
97 cm