Learn More
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat - The 18.4 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and 'flex' with every movement.
360.00 CHF - 408.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz/Gelb
Länge (angloamerikanisch) 5,3 ft.
Länge (metrisch) 163 cm
Material Nitril-Kautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17792188
Unterlagen ansehen
Notrax
548S3864BY
163 x 97 cm
360.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17712198
Unterlagen ansehen
Notrax
548S4064BY
163 x 102 cm
408.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • High quality anti-fatigue individual workstation mat for heavy-duty industrial environments
  • Standard size mats for individual workstations are loose lay and require no installation
  • The 184 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and ''flex'' with every movement
  • Highly visible yellow safety ramps included on all sides to prevent tripping
  • 100% nitrile rubber compound
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz/Gelb
163 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
5,3 ft.
Nitril-Kautschuk
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat