Learn More
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat - The 18.4 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and 'flex' with every movement.
360.00 CHF - 408.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 5,3 ft.
Länge (metrisch) 163 cm
Material Nitril-Kautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17782188
Unterlagen ansehen
Notrax
548S3864BL
163 cm 97 cm
360.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17702198
Unterlagen ansehen
Notrax
548S4064BL
163 cm 10 cm
408.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • High quality anti-fatigue individual workstation mat for heavy-duty industrial environments
  • Standard size mats for individual workstations are loose lay and require no installation
  • The 184 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and ''flex'' with every movement
  • Highly visible yellow safety ramps included on all sides to prevent tripping
  • 100% nitrile rubber compound
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
163 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
5,3 ft.
Nitril-Kautschuk
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat