Learn More
Notrax Diamond CTE™ Eingangsschutzmatte mit Aqua Dam
Notrax Diamond CTE™ Strong barrier entrance mat with Aqua Dam carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides. The textile top surface is high pressure mounded into a raised diamond strait pattern that works double duty to remove and trap dirt and moisture.
33.00 CHF - 200.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Aktivkohle |
---|---|
Material | Polypropylen |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17781958
|
Notrax
151S0023CH |
90 cm | 60 cm |
33.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17711968
|
Notrax
151S0035CH |
150 cm | 90 cm |
78.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17741968
|
Notrax
151S0046CH |
180 cm | 120 cm |
98.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17771968
|
Notrax
151S0310CH |
305 cm | 91 cm |
160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17701978
|
Notrax
151S0410CH |
305 cm | 120 cm |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Strong barrier entrance mat with ''Aqua Dam'' carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 4 liters of water per square meter
- The textile top surface is high pressure moulded into a raised diamond strait pattern that is non-directional and works double duty to remove and trap dirt and moisture
- The durable crumb rubber backing provides maximum strength
- Cleated backing minimizes movement on all surfaces and keeps mat elevated allowing wet hard floors to dry underneath
Specifications
Aktivkohle | |
Polypropylen | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.