Learn More
Diaminomaleonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11435757
Zum Warenkorb hinzufügen
Diaminomaleonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435757
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11435757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24328.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1187-42-4
Summenformel C4H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 108.104
MDL-Nummer MFCD00001870
InChI-Schlüssel DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Synonym diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
PubChem CID 2723951
IUPAC-Name (Z)-2,3-Diaminobut-2-endinitril
SMILES C(#N)C(=C(C#N)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diaminomaleonitrile
Schmelzpunkt 178°C to 182°C (decomposition)
Dichte 1.36
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 878333
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Catalog NumberB24328.14,B24328.22
Chargennummer10239183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB24328.14,B24328.22
ChargennummerGBFA011343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24328.14,B24328.22
Chargennummer10229037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24328.14,B24328.22
Chargennummer10223734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24328.14,B24328.22
Name des Produkts
Diaminomaleonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >